Learn More
Éster metílico del ácido 6-(4-aminofenil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(4-Aminophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1466571-07-2 |
| Fórmula molecular | C21H20N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Apixaban Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N4O4/c1-28-16-9-7-15(8-10-16)25-19-17(18(23-25)21(27)29-2)11-12-24(20(19)26)14-5-3-13(22)4-6-14/h3-10H,11-12,22H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(N)cc4 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-aminofenil)-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 392.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1485 |