accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3N(R)O(R)HO(S)HO(R)HOOHNO

CAS RN 1463-10-1

IUPAC Nombre: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: thymidin thymine riboside ribosylthymine ribosylthymidine β-delta-ribofuranoside thymine ribonucleoside 1-β-delta-ribofuranosylthymine thymine ribofuranoside β-D-ribofuranoside thymine-1 ribothymidine
Peso molecular (g/mol): 258.23
Fórmula molecular: C10H14N2O6
InChi Key: DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
SMILES: CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados