Learn More
5-Metiluridina, TRC
Código de producto. 30470319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470319 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30470319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338190100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Methyluridine
CAS 1463-10-1
Fórmula molecular C10 H14 N2 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Uridine, 5-methyl-, 5-Methyluridine, 1-β-D-Ribofuranosylthymine, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-, Ribothymidine, Thymine riboside, β-D-Ribofuranoside, thymine-1
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 258.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0852
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.