Learn More
MedChemExpress 5-Methyluridine
Código de producto. 16403429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16403429 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16403429 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW009444
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
MedChemExpress 5-Methyluridine is a is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Especificaciones
Peso molecular 258.23 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 97.0%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (387.25 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 1463-10-1