CAS RN 14620-36-1
IUPAC Nombre:
methyl octadec-6-enoate
Sinónimos:
methyl octadec-6-enoate
Peso molecular (g/mol):
296.5
Fórmula molecular:
C19H36O2
InChi Key:
QRTVDKVXAFJVRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCC=CCCCCC(=O)OC
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil trans-6-octadecenoato, TRC
CAS: 14620-36-1 Fórmula molecular: C19H36O2 Peso molecular (g/mol): 296.49 Sinónimo: Methyl trans-6-Octadecenoate,Methyl trans-6-Octadecenoate Nombre IUPAC: metil(E)-octadec-6-enoato SMILES: CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC