Learn More
Metil trans-6-octadecenoato, TRC
Código de producto. 30135678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135678 5 mg 5 miligramos
30008857 50 mg 50 miligramos
17948874 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3245935MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14620-36-1
Fórmula molecular C19H36O2
Peso molecular (g/mol) 296.49
Sinónimo Methyl trans-6-Octadecenoate
Nombre IUPAC metil(E)-octadec-6-enoato
SMILES CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroselaidic Acid Methyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.2715