accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NOO

CAS RN 1462-86-8

IUPAC Nombre: 3-aminopyridine-2-carboxylate
Sinónimos: 3-aminopyridine-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 137.12
Fórmula molecular: C6H5N2O2
InChi Key: BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: NC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Forma física 
  • (2)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)