Learn More
Ácido 3-aminopiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442259 25 g 25 g
15432259 5 g 5 g
15452259 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64861.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1462-86-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Employed as an important intermediate for syntheses material and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como material en síntesis y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en acetona, etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un congelador a –20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1462-86-8
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00090153
Clave InChI BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
PubChem CID 73836
Nombre IUPAC ácido 3-aminopiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 218°C to 222°C
Color Marrón
Cantidad 25 g
Beilstein 3600
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido