Learn More
Ácido 3-aminopicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopicolinic Acid |
| CAS | 1462-86-8 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, Picolinic acid, 3-amino- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Amino-2-carboxypyridine, 3-Amino-2-picolinic acid, 3-Aminopicolinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10) |
| SMILES | Nc1cccnc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-aminopiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0429 |