accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1462-33-5

IUPAC Nombre: 1-chloro-2-(chloromethoxy)ethane
Sinónimos: 1-chloro-2-(chloromethoxy)ethane
Peso molecular (g/mol): 128.98
Fórmula molecular: C3H6Cl2O
InChi Key: LUTWEKBTDWRTSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCOCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados