Learn More
Cloruro de (2-cloroetoxi)metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chloroethoxy)methyl Chloride |
| CAS | 1462-33-5 |
| Fórmula molecular | C3H6Cl2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloro-1-(chloromethoxy)ethane, 2-Chloroethyl chloromethyl Ether, Chloromethyl 2-Chloroethyl Ether, alpha-Chloromethyl beta-Chloroethyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-2-6-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCOCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(clorometoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.9796 |