accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHHNOCH3OH

CAS RN 145774-33-0

IUPAC Nombre: N-(1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl)octanamide
Sinónimos: N-(1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl)octanamide
Peso molecular (g/mol): 427.71
Fórmula molecular: C26H53NO3
InChi Key: LGOFBZUQIUVJFS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(CO)NC(=O)CCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados