Learn More
Dihidroceramida C8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C8 Dihydroceramide |
| CAS | 145774-33-0 |
| Fórmula molecular | C26 H53 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]octanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 427.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.4025 |