CAS RN 1453834-21-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
LDC4297, MedChemExpress
MedChemExpress LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.