Learn More
LDC4297, MedChemExpress
Código de producto. 16493316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493316 25 mg 25 miligramos
16475278 10 mg 10 miligramos
16441487 50 mg 50 miligramos
16437997 5 mg 5 miligramos
16420176 2 mg 2 miligramos
16405946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12653
MedChemExpress LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDC4297
Forma física Solid
CAS 1453834-21-3
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28N8O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 60 mg/mL (138.72 mM)
SMILES CC(C)C1=C(N2N=C1)N=C(OC3CNCCC3)N=C2NCC4=CC=CC=C4N5C=CC=N5
Peso molecular (g/mol) 432.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.52
Porcentaje de pureza 98.25%