CAS RN 145350-09-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-óxido de pioglitazona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Pioglitazona N-óxido, TRC
CAS: 145350-09-0 Fórmula molecular: C19 H20 N2 O4 S Peso molecular (g/mol): 372.44 Sinónimo: 5-[[4-[2-(5-Ethyl-1-oxido-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione,2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, N-oxide,Pioglitazone N-oxide Nombre IUPAC: 5-[[4-[2-(5-etil-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)etoxi]fenil]metil]1,3-tiazolidina-2,4-diona SMILES: CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)[n+]([O-])c1