Learn More
Pioglitazona N-óxido, TRC
Código de producto. 30423014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423014 2.5 mg
30422278 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4710102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145350-09-0
Fórmula molecular C19 H20 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 372.44
Sinónimo 5-[[4-[2-(5-Ethyl-1-oxido-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, N-oxide, Pioglitazone N-oxide
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-(5-etil-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)etoxi]fenil]metil]1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)[n+]([O-])c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pioglitazone N-Oxide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-13-3-6-15(21(24)12-13)9-10-25-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)20-19(23)26-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,20,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1144