Learn More
N-óxido de pioglitazona, Mikromol™
Descripción
N-óxido de pioglitazona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pioglitazone N-Oxide |
| CAS | 145350-09-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Pioglitazone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H20 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-[[4-[2-(5-Ethyl-1-oxido-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, N-oxide, Pioglitazone N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-13-3-6-15(21(24)12-13)9-10-25-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)20-19(23)26-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,20,22,23) |
| SMILES | CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)[n+]([O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-[2-(5-etil-1-oxidopiridin-1-io-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Mostrar más |