accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 145202-66-0

IUPAC Nombre: benzoic acid; dimethyl(2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethyl)amine
Sinónimos: rizatriptan
Peso molecular (g/mol): 391.48
Fórmula molecular: C22H25N5O2
InChi Key: JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC=C1.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CN3C=NC=N3)C=C12
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados