Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoato de rizatriptán
Product Code. 16544224 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
16544224 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16544224 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 462940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rizatriptan benzoate
CAS 145202-66-0
Punto de fusión 178.0°C to 180.0°C
Fórmula molecular C22H25N5O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 53 g/L Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Clave InChI JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CN3C=NC=N3)C=C12
Nombre IUPAC ácido benzoico; dimetil(2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]-1H-indol-3-il}etil)amina
Peso molecular (g/mol) 391.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.47
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Rizatriptan benzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rizatriptan benzoate