Learn More
Benzoato de rizatriptán, LoGiCal
Código de producto. 30464144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464144 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464144 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1313.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rizatriptan benzoate
CAS 145202-66-0
Nombres de analitos o componentes Rizatriptan benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H19 N5 . C7 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Rizatriptan benzoate, N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine benzoate, 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, benzoate (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, monobenzoate (9CI), MK 462, Maxalt, Rizora
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12.OC(=O)c4ccccc4
Nombre IUPAC ácido benzoico; N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-3-il]etanamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 391.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2008 g/mol