CAS RN 1449108-90-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(E)-N-(3-Metilaminopropil)-2-Clorhidrato de Tiofeneacrilamida, TRC
CAS: 1449108-90-0 Fórmula molecular: C11H17ClN2OS Peso molecular (g/mol): 260.78 Sinónimo: (2E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide Hydrochloride,(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(2-thienyl)-2-propenamide Hydrochloride SMILES: N#Cc1ccc(N)cc1