Learn More
(E)-N-(3-Metilaminopropil)-2-Clorhidrato de Tiofeneacrilamida, TRC
Código de producto. 30481153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481153 25 mg 25 miligramos
30473839 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28697025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449108-90-0
Fórmula molecular C11H17ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 260.78
Sinónimo (2E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide Hydrochloride, (E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-(2-thienyl)-2-propenamide Hydrochloride
SMILES N#Cc1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-N-(3-Methylaminopropyl)-2-thiopheneacrylamide Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2OS.ClH/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10;/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14);1H/b6-5+;