accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NCl

CAS RN 144900-57-2

IUPAC Nombre: 1-(2-chloropyridin-4-yl)methanamine
Sinónimos: 1-(2-chloropyridin-4-yl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 142.59
Fórmula molecular: C6H7ClN2
InChi Key: GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC(Cl)=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados