Learn More
4-Aminometil-2-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11952031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11952031 1 g 1 g
11926391 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11952031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144900-57-2 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144900-57-2
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Clave InChI GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridin-4-yl methanamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro, 2-chloropyridin-4-yl methylamine, 4-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminomethylpyridine, 2-chloro-4-pyridyl methylamine, 1-2-chloro-4-pyridinyl methanamine, 2-chloro-4-pyridinemethanamine, 1-2-chloropyridin-4-yl methanamine, c-2-chloro-pyridin-4-yl-methylamine
PubChem CID 2794167
Nombre IUPAC (2-cloropiridin-4-il)metanamina
SMILES C1=CN=C(C=C1CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminomethyl-2-chloropyridine, 95%
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.