CAS RN 144689-93-0
IUPAC Nombre:
ethyl 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
240.3
Fórmula molecular:
C12H20N2O3
InChi Key:
KZBJJAFGNMRRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC1=NC(C(=O)OCC)=C(N1)C(C)(C)O
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido 4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3
Éster etílico del ácido 4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.