Learn More
Éster etílico del ácido 4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 144689-93-0 |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O3/c1-5-7-8-13-9(11(15)17-6-2)10(14-8)12(3,4)16/h16H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 4-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1474 |