CAS RN 144689-23-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster etílico de olmesartán, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Éster etílico ácido de olmesartán, TRC
CAS: 144689-23-6 Fórmula molecular: C26 H30 N6 O3 Peso molecular (g/mol): 474.55 Sinónimo: 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester,Olmesartan Ethyl Ester Nombre IUPAC: etil 5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxilato SMILES: CCCc1nc(c(C(=O)OCC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O