Learn More
Éster etílico de olmesartán, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de olmesartán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olmesartan Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144689-23-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Olmesartan Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C26 H30 N6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Olmesartan Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H30N6O3/c1-5-9-21-27-23(26(3,4)34)22(25(33)35-6-2)32(21)16-17-12-14-18(15-13-17)19-10-7-8-11-20(19)24-28-30-31-29-24/h7-8,10-15,34H,5-6,9,16H2,1-4H3,(H,28,29,30,31) |
| SMILES | CCCc1nc(c(C(=O)OCC)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |