CAS RN 144631-82-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Bromo-6-(trifluorometoxi)-2-benzotiazolamina (4-Bromoriluzol), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-Bromo Riluzol, TRC
CAS: 144631-82-3 Fórmula molecular: C8 H4 Br F3 N2 O S Peso molecular (g/mol): 313.09 Sinónimo: 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine,4-Bromoriluzole Nombre IUPAC: 4-bromo-6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina SMILES: Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1