Learn More
4-Bromo Riluzol, TRC
Código de producto. 30136387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136387 1 g 1 g
30007479 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6880701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144631-82-3
Fórmula molecular C8 H4 Br F3 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 313.09
Sinónimo 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole
Nombre IUPAC 4-bromo-6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo Riluzole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.918