Learn More
4-Bromo-6-(trifluorometoxi)-2-benzotiazolamina (4-Bromoriluzol), Mikromol™
Código de producto. 18053680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18053680 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18053680 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1382.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Bromo-6-(trifluorometoxi)-2-benzotiazolamina (4-Bromoriluzol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo Riluzole
CAS 144631-82-3
Nombres de analitos o componentes 4-Bromo Riluzole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H4 Br F3 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14)
SMILES Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1
Nombre IUPAC 4-bromo-6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 313.09
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.918 g/mol