CAS RN 14419-11-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-(3-cloro-2-hidroxipropil)-2-metil-4-nitroimidazol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Isómero de ornidazol (impureza), TRC
CAS: 14419-11-5 Fórmula molecular: C7 H10 Cl N3 O3 Peso molecular (g/mol): 219.63 Sinónimo: 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole Nombre IUPAC: 1-cloro-3-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)propano-2-ol SMILES: Cc1nc(cn1CC(O)CCl)[N+](=O)[O-]