Learn More
Isómero de ornidazol (impureza), TRC
Código de producto. 30422925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422925 2.5 g
30422775 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6885052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14419-11-5
Fórmula molecular C7 H10 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 219.63
Sinónimo 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole
Nombre IUPAC 1-cloro-3-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)propano-2-ol
SMILES Cc1nc(cn1CC(O)CCl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-7(11(13)14)4-10(5)3-6(12)2-8/h4,6,12H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0411