CAS RN 144172-26-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(Z)-Metil 5-Cloro-1-hidrazono-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(Z)-Metil 5-Cloro-1-hidrazono-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(Z)-Metil 5-Cloro-1-hidrazono-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.