Learn More
(Z)-Metil 5-Cloro-1-hidrazono-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-Methyl 5-Chloro-1-hydrazono-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 144172-26-9 |
| Fórmula molecular | C11H11ClN2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O3/c1-17-10(15)11(16)5-6-4-7(12)2-3-8(6)9(11)14-13/h2-4,16H,5,13H2,1H3/b14-9- |
| SMILES | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2/C/1=N/N |
| Nombre IUPAC | (3Z)-6-cloro-3-hidrazinilideno-2-hidroxi-1H-indeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 254.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0458 |