CAS RN 144-74-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfatiazol Sal Sódica, TRC
CAS: 144-74-1 Fórmula molecular: C9 H8 N3 O2 S2 . Na Peso molecular (g/mol): 277.298 Sinónimo: Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-thiazolyl-, monosodium salt (9CI),Sodium, (N1-2-thiazolylsulfanilamido)- (7CI),Sulfanilamide, N1-2-thiazolyl-, monosodium salt (8CI),Sulfathiazole, sodium deriv. (6CI),2-(p-Amino-N-sodiobenzenesulfonamide)thiazole,2-(p Nombre IUPAC: sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(1,3-tiazol-2-il)azaniuro SMILES: [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2nccs2