Learn More
Sulfatiazol Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30011750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011750 50 g 50 g
30006004 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69910850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-74-1
Fórmula molecular C9 H8 N3 O2 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 277.298
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-thiazolyl-, monosodium salt (9CI), Sodium, (N1-2-thiazolylsulfanilamido)- (7CI), Sulfanilamide, N1-2-thiazolyl-, monosodium salt (8CI), Sulfathiazole, sodium deriv. (6CI), 2-(p-Amino-N-sodiobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(p
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(1,3-tiazol-2-il)azaniuro
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2nccs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfathiazole Sodium
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.996