CAS RN 143827-33-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tiocianato de Potasio-13C, TRC
CAS: 143827-33-2 Fórmula molecular: 13CKNS Peso molecular (g/mol): 98.17 SMILES: N#[13C]S[K]