Learn More
Tiocianato de Potasio-13C, TRC
Product Code. 30135405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135405 10 mg 10 miligramos
30133528 50 mg 50 miligramos
30005877 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135405 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP69805810MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143827-33-2
Fórmula molecular 13CKNS
Peso molecular (g/mol) 98.17
SMILES N#[13C]S[K]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Thiocyanate-13C
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.9422