CAS RN 143673-61-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tiocianato de Potasio-13C,15N, TRC
CAS: 143673-61-4 Fórmula molecular: 13C 15N S . K Peso molecular (g/mol): 99.17 Sinónimo: Potassium Thiocyanate-13C,15N,Thiocyanic-13C-15N acid, potassium salt (9CI) Nombre IUPAC: potasio; (^{15}N)azanylidina(1^{13}C)metanetiolato SMILES: [K+].[S-][13C]#[15N]