Learn More
Tiocianato de Potasio-13C,15N, TRC
Código de producto. 30133052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133052 50 mg 50 miligramos
30010940 25 mg 25 miligramos
30009959 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69852250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143673-61-4
Fórmula molecular 13C 15N S . K
Peso molecular (g/mol) 99.17
Sinónimo Potassium Thiocyanate-13C,15N, Thiocyanic-13C-15N acid, potassium salt (9CI)
Nombre IUPAC potasio; (^{15}N)azanylidina(1^{13}C)metanetiolato
SMILES [K+].[S-][13C]#[15N]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Thiocyanate-13C,15N
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.9392