CAS RN 14364-98-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del 17-(2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido) 17-beta-estradiol 3-O-bencílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del 17b-estradiol 3-O-bencilo 17-(2,3,4-tri-O-acetil-bD-glucurónido), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del 17-(2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónido) 17-beta-estradiol 3-O-bencílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.