Learn More
Éster metílico del 17b-estradiol 3-O-bencilo 17-(2,3,4-tri-O-acetil-bD-glucurónido), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17beta-Estradiol 3-O-Benzyl 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) |
| CAS | 14364-98-8 |
| Fórmula molecular | C38H46O11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate, 3-(Benzyloxy)-17beta-(beta-D-glucopyranuronosyloxy)-estra-1,3,5(10)-triene Methyl Ester Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H46O11/c1-21(39)45-32-33(46-22(2)40)35(47-23(3)41)37(49-34(32)36(42)43-5)48-31-16-15-30-29-13-11-25-19-26(44-20-24-9-7-6-8-10-24)12-14-27(25)28(29)17-18-38(30,31)4/h6-10,12,14,19,28-35,37H,11,13,15-18,20H2,1-5H3/t28-,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35-,37-,38+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CCc5cc(OCc6ccccc6)ccc5[C@H]4CC[C@]23C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-3-fenilmetoxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]oxi]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 678.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.304 |