CAS RN 1435935-00-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de clenisopenterol, TRC
CAS: 1435935-00-4 Fórmula molecular: C13 H20 Cl2 N2 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 327.68 Sinónimo: Clenisopenterol hydrochloride,Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(3-methylbutyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1) Nombre IUPAC: 1-(4-amino-3,5-diclorofenilo)-2-(3-metilbutilamino)etanol; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)CCNCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1