Learn More
Clorhidrato de clenisopenterol, TRC
Código de producto. 30138007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138007 25 mg 25 miligramos
30005744 5 mg 5 miligramos
30004688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57270025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435935-00-4
Fórmula molecular C13 H20 Cl2 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.68
Sinónimo Clenisopenterol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(3-methylbutyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenilo)-2-(3-metilbutilamino)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)CCNCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenisopenterol Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-8(2)3-4-17-7-12(18)9-5-10(14)13(16)11(15)6-9;/h5-6,8,12,17-18H,3-4,7,16H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0719
Porcentaje de pureza >95%