CAS RN 143541-95-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[S-(2-Piridiltio)cisteamilinilo]etilenediamina-N,N,N',N'-ácido tetraacético, monoamida, grado técnico 90%, TRC
CAS: 143541-95-1 Fórmula molecular: C17 H24 N4 O7 S2 Peso molecular (g/mol): 460.53 Sinónimo: N-[S-(2-Pyridylthio)Cysteaminyl]Ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid, Monoamide Nombre IUPAC: 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etilo-[2-oxo-2-[2-(piridina-2-ildissulfanil)etilamino]etil]amino]ácido acético SMILES: OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)NCCSSc1ccccn1)CC(=O)O