Learn More
N-[S-(2-Piridiltio)cisteamilinilo]etilenediamina-N,N,N',N'-ácido tetraacético, monoamida, grado técnico 90%, TRC
Código de producto. 30428513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428513 10 mg
30421212 100 mg
30410000 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99625010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143541-95-1
Fórmula molecular C17 H24 N4 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 460.53
Sinónimo N-[S-(2-Pyridylthio)Cysteaminyl]Ethylenediamine-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid, Monoamide
Nombre IUPAC 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etilo-[2-oxo-2-[2-(piridina-2-ildissulfanil)etilamino]etil]amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)NCCSSc1ccccn1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[S-(2-Pyridylthio)cysteaminyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid monoamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N4O7S2/c22-13(18-5-8-29-30-14-3-1-2-4-19-14)9-20(10-15(23)24)6-7-21(11-16(25)26)12-17(27)28/h1-4H,5-12H2,(H,18,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1086