CAS RN 143540-56-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
8-Bromo-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
8-Bromo-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
8-Bromo-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.