Learn More
8-Bromo-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Bromo-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| CAS | 143540-56-1 |
| Fórmula molecular | C14H10BrNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Desloratadine 8-Bromo-11-Oxo Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10BrNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2 |
| SMILES | Brc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-bromo-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.9946 |